6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile, 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
450940010 450940050
ACRO450940010EA 1950 NOK
ACRO450940010 ACRO450940050
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Formel: C₈H₄N₂OS
MW: 176,19 g/mol
Smeltepunkt: 212…215 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00296905
CAS-nummer: 939-69-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %