2-Bromo-5-nitrothiophene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
451150010 451150050 451150250
ACRO451150010EA 525 NOK
ACRO451150010 ACRO451150050 ACRO451150250
2-Bromo-5-nitrothiophene 97%
2-Bromo-5-nitrothiophene
Formel: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208,04 g/mol
Kokepunkt: 235…237 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 44…48 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00022493
CAS-nummer: 13195-50-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 45 °C
GC ≥96.0 %