tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Amino-1-Boc-azetidine, tert-Butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-aminoazetidine
451180010 451180050
ACRO451180010EA 1650 NOK
ACRO451180010 ACRO451180050
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₆N₂O₂
MW: 172,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01861753
CAS-nummer: 193269-78-2
FN: 2735
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %