3-Oxetanamine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-amino-oxetane, 3-Aminooxetane
451212500 451215000
ACRO451212500EA 1850 NOK
ACRO451212500 ACRO451215000
3-Oxetanamine 95%
3-Oxetanamine
Formel: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Kokepunkt: 99 °C
Flash punkt: 24 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD08544363
CAS-nummer: 21635-88-1
FN: 1992
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %