2-Amino-5-methoxybenzonitrile 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-5-methoxy-benzonitrile
451340010 451340050
ACRO451340010EA 1475 NOK
ACRO451340010 ACRO451340050
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 95%
2-Amino-5-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₈N₂O
MW: 148,1600 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05149280
CAS-nummer: 23842-82-2
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to brown Powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥94.0 %