2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
451520010 451520050
ACRO451520010EA 2875 NOK
ACRO451520010 ACRO451520050
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09879905
CAS-nummer: 864776-02-3
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %