1,3-benzothiazol-5-amine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzo[d]thiazole, 1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzothiazole
451540050 451540250
ACRO451540050EA 7200 NOK
ACRO451540050 ACRO451540250
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
1,3-benzothiazol-5-amine
Formel: C₇H₆N₂S
MW: 150,199 g/mol
Smeltepunkt: 73…77,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115282
CAS-nummer: 1123-93-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %