(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
452470010 452470050
ACRO452470010EA 3950 NOK
ACRO452470010 ACRO452470050
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Formel: C₇H₁₂F₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11847775
CAS-nummer: 178312-48-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %