3-Nitro-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
451680050 451680250
ACRO451680050EA 1575 NOK
ACRO451680050 ACRO451680250
3-Nitro-1H-pyrazole 97%
3-Nitro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Smeltepunkt: 173…175 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00238787
CAS-nummer: 26621-44-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 178 °C
HPLC ≥96.0 %