4-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
451730010 451730100
ACRO451730010EA 800 NOK
ACRO451730010 ACRO451730100
4-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Kokepunkt: 222 °C
Tetthet: 1,008 g/cm³
Flash punkt: 109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115407
CAS-nummer: 702-24-9
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %