Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
451740010 451740100
ACRO451740010EA 875 NOK
ACRO451740010 ACRO451740100
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Smeltepunkt: 250 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07021498
CAS-nummer: 139022-25-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %