Propargyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Chloropropyne, 3-Chloro-1-propyne
451840050 451840250
ACRO451840050EA 595 NOK
ACRO451840050 ACRO451840250
Propargyl chloride 98%
Propargyl chloride
Formel: C₃H₃Cl
MW: 74,51 g/mol
Kokepunkt: 58…61 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –77 °C
Tetthet: 1,03 g/cm³
Flash punkt: 19 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000980
CAS-nummer: 624-65-7
FN: 3286
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %