1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 3-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
452160010 452160050
ACRO452160010EA 3225 NOK
ACRO452160010 ACRO452160050
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Formel: C₉H₁₆BrNO₂
MW: 250,136 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16556174
CAS-nummer: 253176-93-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %