(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (2-fluoro-pyridin-4-yl)-methanol, 2-Fluoro-4-hydroxymethylpyridine
452370010 452370050
ACRO452370010EA 1975 NOK
ACRO452370010 ACRO452370050
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 97%
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formel: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Smeltepunkt: 61…63 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06200782
CAS-nummer: 131747-60-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥96.0 %