4-Bromo-1-methylimidazole 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
452430010 452430050
ACRO452430010EA 1725 NOK
ACRO452430010 ACRO452430050
4-Bromo-1-methylimidazole 95%
4-Bromo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Kokepunkt: 91…93 °C (,1hPa)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01320501
CAS-nummer: 25676-75-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %