3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-Difluoropyridin-4-amine
452530010 452530050
ACRO452530010EA 2525 NOK
ACRO452530010 ACRO452530050
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97%
3,5-Difluoro-4-pyridinamine
Formel: C₅H₄F₂N₂
MW: 130,1 g/mol
Smeltepunkt: 102…105 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01862101
CAS-nummer: 159783-22-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
GC ≥96.0 %