5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methylpyrazole
452610250 452611000
ACRO452610250EA 3200 NOK
ACRO452610250 ACRO452611000
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₇N₃
MW: 97,12 g/mol
Smeltepunkt: 73…76 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00068156
CAS-nummer: 1192-21-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 77 °C
GC ≥96.0 %