3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-tert-Butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic Acid
452620050 452620500
ACRO452620050EA 2875 NOK
ACRO452620050 ACRO452620500
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Smeltepunkt: 151…154 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00173812
CAS-nummer: 175277-11-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 156 °C
HPLC ≥96.0 %