1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
452690010 452690050
ACRO452690010EA 1550 NOK
ACRO452690010 ACRO452690050
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene 97%
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formel: C₆F₃I₃
MW: 509,77 g/mol
Kokepunkt: 154…156 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06248899
CAS-nummer: 84322-56-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 159 °C
GC ≥96.0 %