2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,1'-(2,4,6-Trihydroxy-1,3-phenylene)bisethanone, 1-(3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)ethan-1-one, Ethanone,1,1'-(2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene)bis-
452800010 452800050
ACRO452800010EA 3225 NOK
ACRO452800010 ACRO452800050
2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
2,4-Diacetylphloroglucinol
Formel: C₁₀H₁₀O₅
MW: 210,19 g/mol
Smeltepunkt: 164…169 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00100483
CAS-nummer: 2161-86-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %