Dibutyl succinate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
453010250 453011000
ACRO453010250EA 680 NOK
ACRO453010250 ACRO453011000
Dibutyl succinate 99%
Dibutyl succinate
Formel: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Kokepunkt: 274 °C
Smeltepunkt: –29 °C
Tetthet: 0,98 g/cm³
Flash punkt: 144 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040495
CAS-nummer: 141-03-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤2.0 mg KOH/g