2-Hydrazinopyrimidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydrazinylpyrimidine
453050010 453050050
ACRO453050010EA 1100 NOK
ACRO453050010 ACRO453050050
2-Hydrazinopyrimidine 98%
2-Hydrazinopyrimidine
Formel: C₄H₆N₄
MW: 110,12 g/mol
Smeltepunkt: 110…112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01249337
CAS-nummer: 7504-94-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %