2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Cresotic acid, 6-Hydroxy-o-toluic acid, 6-Methylsalicylic acid
453060010 453060050 453060250
ACRO453060010EA 755 NOK
ACRO453060010 ACRO453060050 ACRO453060250
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 98%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Smeltepunkt: 170…175 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01194284
CAS-nummer: 567-61-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 176 °C
HPLC ≥97.5 %