Benzamidoxime 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N'-Hydroxybenzimidamide, Benzamide oxime
453280010 453280050
453280010.EA 470 NOK
453280010. 453280050.
Benzamidoxime 97%
Benzamidoxime
Formel: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Smeltepunkt: 74…77 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00031485
CAS-nummer: 613-92-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 79 °C
HPLC ≥94.0 %