Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: oxan-2-ylmethanamine, 2H-Pyran-2-methanamine, tetrahydro-, 2-Aminomethyltetrahydropyran
453370010 453370050
ACRO453370010EA 2450 NOK
ACRO453370010 ACRO453370050
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 97%
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Kokepunkt: 110 °C (25 mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06738971
CAS-nummer: 6628-83-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure