2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Chloromethyl)benzo[d]oxazole, 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
453380010 453380050
ACRO453380010EA 1875 NOK
ACRO453380010 ACRO453380050
2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Formel: C₈H₆ClNO
MW: 167,5900 g/mol
Kokepunkt: 80 °C (,1 mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05664964
CAS-nummer: 41014-43-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %