4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Methylthiazole-5-sulphonyl chloride
453640010 453640050
ACRO453640010EA 2450 NOK
ACRO453640010 ACRO453640050
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₄ClNO₂S₂
MW: 197,66 g/mol
Smeltepunkt: 34…36 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09864968
CAS-nummer: 953070-51-4
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %