6-Chloro-m-anisidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-chloroanisole
453780050 453780250
ACRO453780050EA 855 NOK
ACRO453780050 ACRO453780250
6-Chloro-m-anisidine 98%
6-Chloro-m-anisidine
Formel: C₇H₈ClNO
MW: 157,6 g/mol
Kokepunkt: 135…137 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 23…27 °C
Tetthet: 1,261 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00047830
CAS-nummer: 2401-24-3
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow to brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %