Bariumnitrat, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
453800025 453800100 453805000
ACRO453800025EA 1475 NOK
ACRO453800025 ACRO453800100 ACRO453805000
Bariumnitrat, ren
Barium nitrate
Formel: Ba(NO₃)₂
Smeltepunkt: 592 °C
Tetthet: ~ 3,23 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003442
CAS-nummer: 10022-31-8
FN: 1446
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %