Bismutkloroksid 97%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Bismuth oxychloride, Bismuth (III) oxychloride, Bismuth(III) chloride oxide
453840010 453840500 453842500
ACRO453840010EA 8025 NOK
ACRO453840010 ACRO453840500 ACRO453842500
Bismutkloroksid 97%, ren
Bismutkloroksid
Formel: BiClO
MW: 260,43 g/mol
Tetthet: 7,72 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010895
CAS-nummer: 7787-59-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Assay 77.0 to 82.5 % (Bi)