Cadmium(II) bromide, vannfri 98%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Cadmium bromide
453860250 453861000 453865000
ACRO453860250EA 755 NOK
ACRO453860250 ACRO453861000 ACRO453865000
Cadmium(II) bromide, vannfri 98%, ren
Cadmium(II) bromide
Formel: Br₂Cd
MW: 272,22 g/mol
Kokepunkt: 963 °C
Smeltepunkt: 566 °C
Tetthet: 5,19 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00015996
CAS-nummer: 7789-42-6
FN: 2570
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Assay ≥97.5 %