Kadmium(II)bromid tetrahydrat 98%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
453870250 453871000 453875000
ACRO453870250EA 560 NOK
ACRO453870250 ACRO453871000 ACRO453875000
Kadmium(II)bromid tetrahydrat 98%, ren
Kadmium(II)bromid tetrahydrat
Formel: Br₂Cd·4H₂O
MW: 344,28 g/mol
Smeltepunkt: 575 °C
Tetthet: 5,214 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00150204
CAS-nummer: 13464-92-1
FN: 2570
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or crystals
Assay ≥97.5 %