Kobalt(II)hydroksid 95%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: Cobalt dihydroxide, Cobaltous hydroxide, Cobalt(II) hydroxide
453892500 453890010
ACRO453892500EA 1400 NOK
ACRO453892500 ACRO453890010
Kobalt(II)hydroksid 95%, ren
Kobalt(II)hydroksid
Formel: H₂CoO₂
MW: 92.95 g/mol
Tetthet: 3.597
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016015
CAS-nummer: 21041-93-0
FN: 3077
ADR: 9 III
Merck Indeks: 13,02467
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Pink to red Powder
Titration excess HCl ≥94 %