Kobalt 99+%, pulver, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
453910010 453912500
ACRO453910010EA 8000 NOK
ACRO453910010 ACRO453912500
Kobalt 99+%, pulver, ren
Kobalt
Formel: Co
MW: 58,93 g/mol
Kokepunkt: 2870 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1495 °C
Tetthet: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010935
CAS-nummer: 7440-48-4
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %