Kobber(II)nitrat trihydrat 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
453960010 453960050
ACRO453960010EA 1150 NOK
ACRO453960010 ACRO453960050
Kobber(II)nitrat trihydrat 99%, ren
Kobber(II)nitrat trihydrat
Formel: Cu(NO₃)₂·3H₂O
MW: 241,6 g/mol
Smeltepunkt: 114 °C
Tetthet: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149671
CAS-nummer: 10031-43-3
FN: 3085
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.5 to 104 %