Bly(II)sulfid 90%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Lead sulphide
453970010 453970050
ACRO453970010EA 1475 NOK
ACRO453970010 ACRO453970050
Bly(II)sulfid 90%, ren
Bly(II)sulfid
Formel: ̍PbS
MW: 239,27 g/mol
Kokepunkt: 1281,1 °C
Smeltepunkt: 1113,9 °C
Tetthet: 7,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016280
CAS-nummer: 1314-87-0
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to purple Powder
Assay ≥78 % (Pb)