Litiumbromid, vannfri 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
453980010 453980025 453982500
ACRO453980010EA 3250 NOK
ACRO453980010 ACRO453980025 ACRO453982500
Litiumbromid, vannfri 99%, ren
Litiumbromid
Formel: LiBr
MW: 86,84 g/mol
Kokepunkt: 1265 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 550 °C
Tetthet: 3,46 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011077
CAS-nummer: 7550-35-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 6 to 12 (4 % in water)