Bismuth(III) sulphide 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
453991000 453995000
ACRO453991000EA 1725 NOK
ACRO453991000 ACRO453995000
Bismuth(III) sulphide 99%, ren
Bismuth(III) sulphide
Formel: Bi₂S₃
MW: 514,16 g/mol
Smeltepunkt: 763 °C
Tetthet: 6,81 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014204
CAS-nummer: 1345-07-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey Powder and/or chunks
Titration Complexometric 80.1 to 82.5 % (Bi)