2-(Aminomethyl)pyrazine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Pyrazin-2-ylmethanamine
454160010 454162500
ACRO454160010EA 6325 NOK
ACRO454160010 ACRO454162500
2-(Aminomethyl)pyrazine 95%
2-(Aminomethyl)pyrazine
Formel: C₅H₇N₃
MW: 109,1292 g/mol
Kokepunkt: 87…88 °C (3 mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00673149
CAS-nummer: 20010-99-5
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %