2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-Bromothiazole-4-carboxylic acid
454600010 454600050
ACRO454600010EA 1775 NOK
ACRO454600010 ACRO454600050
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208,04 g/mol
Smeltepunkt: 204…205,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115729
CAS-nummer: 5198-88-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %