2-Bromoimidazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Bromo-1H-imidazole
454630010 454630050
ACRO454630010EA 3025 NOK
ACRO454630010 ACRO454630050
2-Bromoimidazole 98%
2-Bromoimidazole
Formel: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Smeltepunkt: 189…190 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179526
CAS-nummer: 16681-56-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure