2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methoxy-4-pyridylboronic acid, 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, (2-Methoxypyridin-4-yl)boronic acid
454370010 454372500
ACRO454370010EA 6500 NOK
ACRO454370010 ACRO454372500
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₃
MW: 152,9436 g/mol
Smeltepunkt: 65…70 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368877
CAS-nummer: 762262-09-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %