2,3,5-Trimethylfuran 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Furan, 2,3,5-trimethyl-
454470010 454470050
ACRO454470010EA 1500 NOK
ACRO454470010 ACRO454470050
2,3,5-Trimethylfuran 99%
2,3,5-Trimethylfuran
Formel: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Kokepunkt: 121…122 °C
Tetthet: 0,89 g/cm³
Flash punkt: 20 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03931179
CAS-nummer: 10504-04-8
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %