5-Thiazolecarboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
454540010 454540050
ACRO454540010EA 1975 NOK
ACRO454540010 ACRO454540050
5-Thiazolecarboxylic acid 98%
5-Thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₂S
MW: 129,1371 g/mol
Smeltepunkt: 208…210 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03428539
CAS-nummer: 14527-41-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %