4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Cyanobenzyl alcohol
454650010 454650050 454650250
ACRO454650010EA 870 NOK
ACRO454650010 ACRO454650050 ACRO454650250
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Smeltepunkt: 41…42 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00870633
CAS-nummer: 874-89-5
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %