5-Quinolinecarboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
454760010 454760050
ACRO454760010EA 1850 NOK
ACRO454760010 ACRO454760050
5-Quinolinecarboxylic acid 97%
5-Quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Smeltepunkt: 337…341 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00047608
CAS-nummer: 7250-53-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %