4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
454900010 454900050
ACRO454900010EA 1475 NOK
ACRO454900010 ACRO454900050
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₀H₆Br₂N₂
MW: 313,98 g/mol
Smeltepunkt: 140…143 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00667763
CAS-nummer: 18511-71-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
GC ≥97.5 %