3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
454930050 454930250
ACRO454930050EA 1025 NOK
ACRO454930050 ACRO454930250
3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formel: C₆H₆O₂S
MW: 142,17 g/mol
Kokepunkt: 193 °C
Smeltepunkt: 10,5…12 °C
Tetthet: 1,331 g/cm³
Flash punkt: 109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02093622
CAS-nummer: 126213-50-1
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %