Cefotaxime sodium salt 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Sodium (6R,7R)-3-(acetoxymethyl)-7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Cefotaxime sodium
454950010 454950050 454950250
ACRO454950010EA 0 NOK
ACRO454950010 ACRO454950050 ACRO454950250
Cefotaxime sodium salt 95%
Cefotaxime sodium salt
Formel: C₁₆H₁₇N₅O₇S₂
MW: 477,44 g/mol
Smeltepunkt: 201…210 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00079073
CAS-nummer: 64485-93-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3.0 % (105°C, 8 hrs)
HPLC ≥94 %
pH 4.5 to 6.5
Specific optical rotation +58° to +65° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)