2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
454970010 454970050 454970250
ACRO454970010EA 695 NOK
ACRO454970010 ACRO454970050 ACRO454970250
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₃H₂F₆O₃S
MW: 232,10 g/mol
Kokepunkt: 89…91 °C (740 mmHg)
Tetthet: 1,61 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00671579
CAS-nummer: 6226-25-1
FN: 2927
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %